Learn More
Oxyde de dichlorure de zirconium hydraté, 99,9985 % (métaux), Thermo Scientific™, Puratronic™
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Zirconium Dichloride Oxide Hydrate |
Forme physique | Agrégats cristallins |
Quantité | 50 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.9985%, metal basis |
Informations sur la solubilité | Soluble in cold water,methanol,diethyl ether and alcohol.Slightly soluble in hydrochloric acid. Insoluble in organic solvents. |
Nom IUPAC | dichlorhydrate d’oxozirconium hydraté |
Poids de la formule | 178.13 (Anhydrous) |
Sensibilité | Hygroscopic |