Learn More
Ttrifluoroacétate de zinc hydraté, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11353467
100 g, 100g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 207801-31-8 | C4F6O4Zn | 291.41 g/mol
Zinc trifluoroacetate hydrate is useful biochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 207801-31-8
Formule moléculaire C4F6O4Zn
Poids moléculaire (g/mol) 291.41
Numéro MDL MFCD00061595
Clé InChI VCQWRGCXUWPSGY-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zinc trifluoroacetate hydrate, acmc-1ch94, zinc trifluoroacetate-water 1/2/1, zinc 2+ hydrate ditrifluoroacetate
CID PubChem 57375648
Nom IUPAC zinc ; 2,2,2-trifluoroacétate ; hydrate
SMILES [Zn++].[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc trifluoroacetate hydrate
Quantité 100 g
Numéro UN UN3077
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 291.40 (Anhydrous)
Forme physique poudre/fragments
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Ttrifluoroacétate de zinc hydraté, Thermo Scientific Chemicals >