Learn More
Tellurure de zinc, 99,998 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11358038
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Zinc telluride is a semiconductor material used in optoelectronics. It is used in blue LEDs, laser diodes, solar cells, components of microwave generators, electro-optic detector, holographic interferometry and laser optical phase conjugation devices. It is associated with lithium niobate and used for the generation of pulsed terahertz radiation in time-domain terahertz spectroscopy and terahertz imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1315-11-3
Formule moléculaire TeZn
Poids moléculaire (g/mol) 192.98
Numéro MDL MFCD00043079
Clé InChI NSRBDSZKIKAZHT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zinc telluride, zinc telluride znte, unii-ir8eb6g3vq, zinktellurid, ir8eb6g3vq, zinc telluride,-100 mesh trace metals basis
CID PubChem 3362486
Nom IUPAC tellurure de zinc
SMILES [Zn]=[Te]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc telluride
Point de fusion 1240°C
Couleur Rouge
Forme physique Grumeau de 3-12 mm
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99.998% metal basis
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 192.97
Odeur Odorless
Indice de réfraction 3.56
Densité 6.34