Learn More
Étalon de zinc pour ICP, ICP-MS 1000 μg/ml (1000 ppm) dans 2 - 5 % d’acide nitrique (HNO3), Reagecon
Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
Description
- ICP, ICP-MS - Norme de référence, ICP, ICP-MS - Materia de référence
- ISO/CEI17025 pour les tests des étalons ICP/ICP-MS à l'aide de l'ICP-MS (réf. INAB : 264T
- ISO/CEI17025 pour l'étalonnage des balances de laboratoire (réf. INAB : 265C)
- ISO / CEI 17025 pour l’étalonnage de la température dans la plage de température allant de -196 à + 1200°C (réf. INAB : 265C)
- ISO / CEI 17025 pour la mesure de la densité (réf. INAB : 264T) à l'aide de l'U-Tube oscillant et de la pycnométrie Bingham
- ISO/CEI17025 pour certaines titrations complexométriques (réf. INAB : 264T
- Conforme GHS/OSHA, REACH, etc.
- Ce produit est fabriqué dans un environnement de salle blanche hautement contrôlé (ISO 7), à l’aide d’eau ultra-pure (spécialement traitée pour la production d’étalons de spectroscopie de masse), d’acides distillés triples et de flacons pré-nettoyés à triple lessivage.
- La titrimétrie et la spectroscopie sont contrôlées et étalonnées à l'aide de matériaux de référence certifiés (’CR M) distincts, de sorte que le produit est livré avec deux couches de traçabilité, y compris les étalons NIST, le cas échéant.
- Toutes les incertitudes de mesure de ce produit sont calculées selon les directives Eurachem/CITAC et signalées comme des incertitudes accrues au95 niveau de confiance en %.
Spécification
Spécification
Description | Matrix: 2-5% HNO₃ |
Conditionnement | PEHD Triple lixiviation |
Noms d’analytes ou de composants | Zinc (Zn) |
Forme physique | Liquide |
Concentration | 1000 µg/mL (1000 ppm) |
Technique | ICP, ICP-MS, AA, IC, XRF et autres techniques de mesure des cations |
Élément | Zn |
Quantité | 100 mL |
Safety and Handling
Identifiant produit
- zinc ICP standard solution
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- MIXTURE LIST-Contient: nitric acid, Zinc powder