Learn More
Substrat d’oxyde de zinc, 10 x 10 x 0,5 mm, poli des deux côtés, 0001 orientation, Alfa Aesar™
Code produit. 15406965
Click to view available options
:
1 de chaque
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
0001 Orientation
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc Oxide Substrate
Note relative au nom Polished Two Sides
CAS 1314-13-2
Couleur Blanc
Forme physique Substrat
Quantité 1 Ea.
Formule moléculaire OZn
Numéro MDL MFCD00011300
Synonyme zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
Clé InChI XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Zn]
Nom IUPAC oxozinc
Poids moléculaire (g/mol) 81.38
CID PubChem 14806
ChEBI CHEBI:36560
Poids de la formule 81.37
Odeur Odorless