Learn More
Néodécanate de zinc, Zn 17,9-18,2 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Zinc neodecanoate is used as a catalyst, lubricant additive and drier. Further it is used in the production of rubber and plastic products. In addition it serves as a polyurethane catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Zinc neodecanoate |
Couleur | Marron |
Point d’éclair | 102°C (216°F) |
Quantité | 1 kg |
Informations sur la solubilité | Immiscible with water. |
Poids de la formule | 407.89 |
Forme physique | Liquide |
Safety and Handling
- Zinc neodecanoate
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Neodecanoic acid, zinc salt