Learn More
Naphthénate de zinc, ≈67 % dans des essences minérales (10 % Zn), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11308368
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 12001-85-3
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12001-85-3
Numéro MDL MFCD00147699
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc naphthenate
Couleur Incolore
Densité 1.01 g/mL
Point d’éclair >37.8° (100°F)
Quantité 2 kg
Numéro UN UN1993
Forme physique Liquide