Learn More
2-éthylhexanoate de zinc, Zn ≈ 20 %, contenant 1 % d’éther diéthylène glycolmonométhyle, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 136-53-8 | C16H30O4Zn | 351.792 g/mol
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar 039560.36
203.01 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Quantité 500 g
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11348378
  • 205.00€ / 500g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Zinc 2-ethylhexanoate is widely used in polyvinylchloride heat stabilizer, polyurethane catalyst and lubricant additive. It is an auxiliary drier used as pigments dispersing agent and prevents the paint film from webbing and frosting effects. It is involved in the preparation of highly porous dentritic zinc oxide nanostructures.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Identifiants chimiques
136-53-8
351.792
IFNXAMCERSVZCV-UHFFFAOYSA-L
61083
CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Zn+2]
C16H30O4Zn
MFCD00053316
zinc 2-ethylhexanoate, zinc bis 2-ethylhexanoate, zinc 2-ethylhexoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt 2:1, zinc ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt, basic, zinc 2-ethylhexanoate 100g, zinc 2+ ion bis 2-ethylhexanoate
Zinc ; hexanoate de2-éthyle
Spécification
Zinc 2-ethylhexanoate
C16H30O4Zn
500 g
Immiscible with cold water.
CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Zn+2]
351.792
351.79
136-53-8
MFCD00053316
zinc 2-ethylhexanoate, zinc bis 2-ethylhexanoate, zinc 2-ethylhexoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt 2:1, zinc ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt, basic, zinc 2-ethylhexanoate 100g, zinc 2+ ion bis 2-ethylhexanoate
IFNXAMCERSVZCV-UHFFFAOYSA-L
Zinc ; hexanoate de2-éthyle
61083
Liquide
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS Documents