Learn More
Newtex™ Gants résistants à la chaleur ZetexPlus™ série 200
Gloves are constructed from ZetexPlus™ Vermiculite Coated Fiberglass Fabric for protection from temperatures up to 1500°F for extended periods of time.
197.00€
Spécification
Coating Material | Vermiculite |
---|---|
Couleur | Brun clair |
Matériau | Tissu en fibre de verre ZetexPlus™ |
Dimensions | Universel |
Température (impériale) max. | 1 500°F (étendue), 2 000°F (intermittente) |
Code produit | Marque | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15123415
|
Newtex™
86364-10 |
14 in |
197.00€
1 paire |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
- Le revêtement de vermiculite dissipe uniformément la chaleur à travers la surface du gant
- Le revêtement augmente considérablement la température nominale et la résistance à l’abrasion
- Doublure en laine de qualité supérieure
- Double couture et renforcé
- Les fibres inorganiques ne produisent pas de dégazage dangereux
Spécification
Vermiculite | |
Tissu en fibre de verre ZetexPlus™ | |
1 500°F (étendue), 2 000°F (intermittente) | |
Opérations pour four/fournaise, installations de traitement thermique et environnements industriels à haute température | |
Laine |
Brun clair | |
Universel | |
815°C (étendu), 1 095°C (intermittent) | |
Ouverte | |
ZetexPlus™ 200 |