Learn More
Oxyde d’yttrium(III), Reacton™, nanopoudre, 99,995 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11355108
Oxyde d’yttrium(III), Reacton™, nanopoudre, 99,995 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11355108
500 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11355108
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 044048.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1314-36-9 | O3Y2 | 225.81 g/mol
Yttriium(III) oxide is used to make phosphors for color TV tubes, yttrium iron garnets for use as microwave filters, high temperature superconductors, as a mineralizing agent for the formation of spinel and as a stabilizer for high-temperature service materials. It is presurcor for important inorganic compounds. It is a potential solid-state laser material which allows the efficient operation both in continuous operation and in pulsed regimes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-36-9
Formule moléculaire O3Y2
Poids moléculaire (g/mol) 225.81
Numéro MDL MFCD00011473
Clé InChI RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC diyttrium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Yttrium (III) oxide
Point de fusion 2410°C
Couleur Blanc
Forme physique Nanopoudre
Quantité 500 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Merck Index 14,10107
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in alcohol and dilute acids.
Poids de la formule 225.81
Pourcentage de pureté 99.995%
Qualité Reacton™
Odeur Odorless
Sensibilité Air Sensitive
Densité 5.01 g/mL
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10187468 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2022 Catalog Number044048.14,044048.36,044048.22
Numéro de lot10182536 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog Number044048.14,044048.36,044048.22
Numéro de lotI15W011 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog Number044048.14,044048.36,044048.22
Numéro de lotE19Q17 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog Number044048.14,044048.36,044048.22
Numéro de lotK29S049 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog Number044048.14,044048.36,044048.22
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Oxyde d’yttrium(III), Reacton™, nanopoudre, 99,995 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >