Learn More
Fluorure d’yttrium(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11384929
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13709-49-4 | F3Y | 145.90 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13709-49-4
Formule moléculaire F3Y
Poids moléculaire (g/mol) 145.90
Numéro MDL MFCD00049714
Clé InChI RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC yttrium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Y+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Yttrium (III) fluoride
Point de fusion 1387°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Formule linéaire YF3
Numéro UN UN3288
Poids de la formule 145.9
Pourcentage de pureté 98%
Sensibilité Hygroscopic