Learn More
Chlorure d’yttrium(III), ultra sec, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11308627
250 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10361-92-9
Yttrium(III) chloride is used as a precursor for titanium-containing ceramics. It is used as an analytical reagent, as a catalyst and in superconductors. It is also used in the production of yttrium alkyl alkoxide complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10361-92-9
Numéro MDL MFCD00011470
Spécification
Nom chimique ou matériau Yttrium(III) chloride
Point de fusion 721°C
Note relative au nom Ultra dry
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Formule linéaire YCl3
Merck Index 14,10107
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol and pyridine.
Poids de la formule 195.26
Pourcentage de pureté 99.99%
Odeur Odorless
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.67 g/mL
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Chlorure d’yttrium(III), ultra sec, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >