Learn More
Hydrate de carbonate d’yttrium(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11398578
50 g, 50g
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 38245-39-5 | C3O9Y2 | 357.84 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38245-39-5
Formule moléculaire C3O9Y2
Poids moléculaire (g/mol) 357.84
Numéro MDL MFCD00149943
Clé InChI QVOIJBIQBYRBCF-UHFFFAOYSA-H
Nom IUPAC diyttrium(3+) tricarbonate
SMILES [Y+3].[Y+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Yttrium(III) carbonate hydrate
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Merck Index 14,10107
Poids de la formule 357.84 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Hydrate de carbonate d’yttrium(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >