Learn More
Hydrate de carbonate d’yttrium(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11388578
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 38245-39-5 | C3O9Y2 | 357.84 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38245-39-5
Formule moléculaire C3O9Y2
Poids moléculaire (g/mol) 357.84
Numéro MDL MFCD00149943
Clé InChI QVOIJBIQBYRBCF-UHFFFAOYSA-H
Nom IUPAC diyttrium(3+) tricarbonate
SMILES [Y+3].[Y+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Yttrium(III) carbonate hydrate
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Merck Index 14,10107
Poids de la formule 357.84 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%