Learn More
Bromure d’yttrium(III), ultra sec, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Description
Yttrium(III) bromide is used in electroplating, as catalyst, material enhancing & medical treatments in curing colds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Dans une ampoule sous argon
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Yttrium(III) bromide |
Point de fusion | 904°C |
Note relative au nom | Ultra dry |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 2 g |
Notes de pourcentage du dosage | (REO) |
Informations sur la solubilité | It is soluble in water at a concentration of 83.3g/100 mL at 30°C. |
Poids de la formule | 328.63 |
Pourcentage de pureté | 99.9% |
Conditionnement | Ampoule |
Afficher plus |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Bromure d’yttrium(III), ultra sec, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu