Learn More
Acétate d’yttrium(III) tétrahydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7049506
50 g, 50g
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
En chimie analytique
In analytical chemistry.Yttrium(III) acetate tetrahydrate is used in analytical chemistry and in catalysis. It is used in the preparation of yttrium trifluoride nanoparticles, which shows antibacterial properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85949-60-6
Formule moléculaire C6H17O10Y
Poids moléculaire (g/mol) 338.10
Numéro MDL MFCD00013048
Clé InChI AIQRTHPXPDTMBQ-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC yttrium(3+) triacetate tetrahydrate
SMILES O.O.O.O.[Y+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Yttrium(III) acetate tetrahydrate
Point de fusion (decomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Formule linéaire Y(OOCCH3)3·4H2O
Informations sur la solubilité Soluble in hot water.
Poids de la formule 338.10 (266.04 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%
Densité 1.5 g/mL
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Acétate d’yttrium(III) tétrahydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >