Learn More
Yttrium, solution étalon AAS, Y 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Yttrium |
Odeur | Characteristic |
Plage de pourcentage du dosage | Y 1000;mug/mL |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 100 mL |