Learn More
Chlorure d’ytterbium(III) hydraté, 99,99 % (REO), Reacton™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11346228
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Cl3H2OYb, numéro CAS-19423-87-1, acmc-1bo6s, ytterbium 3+ chlorure-eau 1/3/1, trichlorure d’ions ytterbium 3+ hydraté, ytterbium iii chlorure hydraté, 50 g, 99,99 % (REO), blanc, 2,58, 233-800-5, 279.40 (anhydre), H315-H319-H335
Ytterbium(III) chloride hydrate is used as a catalyst in organic chemical synthesis. It is also used to track digestion in animals. The catalytic nature of this compound also has an application in DNA microarrays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19423-87-1
Formule moléculaire Cl3Yb
Poids moléculaire (g/mol) 279.40
Numéro MDL MFCD00149885
Clé InChI CKLHRQNQYIJFFX-UHFFFAOYSA-K
Synonyme ytterbium iii chloride hydrate, acmc-1bo6s, ytterbium 3+ ion hydrate trichloride, ytterbium 3+ chloride-water 1/3/1
CID PubChem 71317291
Nom IUPAC trichlorure d’ytterbium(3+) hydraté
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Yb+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ytterbium(III) chloride hydrate
Point de fusion 150°C to 155°C
Couleur Blanc
Forme physique Agrégats cristallins
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (REO)
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 279.40 (Anhydrous)
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.58