Learn More
Thermo Scientific Chemicals Enzyme lytique de levure, Arthrobacter luteus
Hydrolyse les polymères linéaires de glucose avec des liaisons bêta-1,3
357.00€ - 826.00€
Identifiants chimiques
CAS | 37340-57-1 |
---|---|
Synonyme | Lyticase ; Zymolyase 20T |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15445459
|
Thermo Scientific Chemicals
J63195.MD |
250 mg |
357.00€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15455459
|
Thermo Scientific Chemicals
J63195.ME |
500 mg |
629.00€
500mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15435459
|
Thermo Scientific Chemicals
J63195.03 |
1 g |
826.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Yeast Lytic Enzyme is used to hydrolyzes linear glucose polymers with beta-1,3-linkages, used for enzymatic digestion of yeast glycan coats and for spheroplast formation, used to digest the cell wall of active yeast cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
37340-57-1 | |
Lyticase ; Zymolyase 20T |
Spécification
Blanc cassé | |
37340-57-1 | |
2°C à 8°C | |
Hydrolyse les polymères linéaires de glucose avec des liaisons bêta-1,3 |
Enzyme de lyse cellulaire | |
Lyticase ; Zymolyase 20T | |
Lyophilisé |
Safety and Handling
Recommended Storage : À conserver au froid
- Yeast Lytic Enzyme, Arthrobacter luteus
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.