Learn More
SPEX Certiprep X50 Preloaded vials, 2ml Prefilled with 3.0 mm zirconium beads
Marque:  SPEX Certiprep 2302-3000AW
X50 Preloaded vials, 2ml Prefilled with 3.0 mm zirconium beads
Code produit. 15380442
  • 163.00€ / 50 pièces
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Découvrez plus d'offres spéciales