Learn More
inplusDESIGN Ampoule Opener
inplusDESIGN Ampoule Opener for extremely easy and fast opening of glass ampoules. As easy as pressing a button, without contact to the ampoule which minimizes any risk of injury.
Marque:  inplusDESIGN PZN9071220
Encompass_Preferred
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16671792
  • 149.82€ / 25 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 01-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • The Intelligent Ampoule Opener stands for a unique, playful principle
  • The ampoule is not being touched when opening, but opened comfortably, easily, and safely
  • Extremely high comfort: Opening of glass ampoules as easy as pressing a button
  • Full safety: Full protection against any injuries as the ampoule is not even touched when opened
  • Trust: Eliminates natural fear of holding and breaking glass
  • Fun - Which is absolutely unique: The Intelligent Ampoule Opener is very enjoyable and even encourages users to open ampoules, which they confirm again and again
  • Sterilizability: Designed for multiple uses. Autoclaving or treatment with ethylene oxide is recommended for any sterilization of the ampoule openers that may be necessary. Autoclaving at maximum temperature of 121°C ensures that the mechanical properties are maintained for a maximum of 20 cycles
Spécification
Spécification
Bleu
20 x 25 x 72 mm
5 mL Break-Open Ampoules According to DIN ISO Norm 9187
Ouvre-ampoules
Polypropylene
5 mL Break-Open Ampoules
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.