Learn More
WTW™ Cuve rectangulaire WTW™
Pour la détection automatique du filtre photLab™ et du photomètre spectral
84.00€ - 158.00€
Spécification
Type Cuvette
Forme Rectangulaires
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Longueur du trajet optique Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Longueur du trajet optique Prix Quantité et disponibilité  
10508381
Afficher les documents
WTW™
250614
50 mm
136.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
10324781
Afficher les documents
WTW™
250600
20 mm
158.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
10693372
Afficher les documents
WTW™
250605
10 mm
84.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Description
Description
Les cuves en verre et en Quartz avec surface latérale mate conviennent à la détection automatique des cuves du filtre Photolab™ et du photomètre spectral. Lors de l’utilisation de cuves jetables, le matériau en PMMA, ainsi qu’une surface latérale structurée ou mate, sont nécessaires en raison de la détection de cuves par les photomètres Photolab™. Les cuves en verre et en quartz possèdent un marquage afin de placer les cuves dans le photomètre dans la même direction pour une précision encore plus élevée. Les cuves de mesure de la turbidité peuvent être marquées pour empêcher les influences par le verre : Ceci permet une précision plus élevée, également pour les valeurs < 1 NTU.
Spécification
Spécification
Cuvette
Rectangulaires