Learn More
Coloration de Wright, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 68988-92-1 | C36H27Br4N3O5S+2 | 933.304 g/mol
56.30€ - 168.00€
Identifiants chimiques
CAS | 68988-92-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C36H27Br4N3O5S+2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 933.304 |
Numéro MDL | MFCD00082143 |
Clé InChI | AXIKDPDWFVPGOD-UHFFFAOYSA-O |
CID PubChem | 25113599 |
Nom IUPAC | Acide [7-(diméthylamino)phénothiazine-3-ylidène]-diméthylazanium ; 2-(2,4,5,7-tétrabromo-3,6-dihydroxyxanthen-10-ium-9-yl)benzoïque |
SMILES | CN(C)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3S2.C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=C(C3=[O+]C4=C(C(=C(C=C24)Br)O)Br)Br)O)Br)C(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11429016
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17903.14 |
25 g |
56.30€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11439016
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17903.22 |
100 g |
168.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Useful stain for blood and for bone marrow films
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
68988-92-1 | |
933.304 | |
AXIKDPDWFVPGOD-UHFFFAOYSA-O | |
Acide [7-(diméthylamino)phénothiazine-3-ylidène]-diméthylazanium ; 2-(2,4,5,7-tétrabromo-3,6-dihydroxyxanthen-10-ium-9-yl)benzoïque |
C36H27Br4N3O5S+2 | |
MFCD00082143 | |
25113599 | |
CN(C)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3S2.C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=C(C3=[O+]C4=C(C(=C(C=C24)Br)O)Br)Br)O)Br)C(=O)O |
Spécification
Wright's Stain | |
C36H27Br4N3O5S+2 | |
AXIKDPDWFVPGOD-UHFFFAOYSA-O | |
Acide [7-(diméthylamino)phénothiazine-3-ylidène]-diméthylazanium ; 2-(2,4,5,7-tétrabromo-3,6-dihydroxyxanthen-10-ium-9-yl)benzoïque | |
25113599 |
68988-92-1 | |
MFCD00082143 | |
CN(C)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3S2.C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=C(C3=[O+]C4=C(C(=C(C=C24)Br)O)Br)Br)O)Br)C(=O)O | |
933.304 |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H318-H302
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
P264b-P270-P280-P301+P312-P305+P351+P338-P310-P330-P501c
H302-H318
missing translation for 'einecsNumber' : 273-541-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Wright's Stain
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Wright's Stain