Learn More
Endecotts™ Tamis de test à fil tissé, 200 mm de dia. ext.
Les tamis de test à fil tissé en acier inoxydable sont idéals pour tous les types d’échantillonnage en laboratoire et d’analyse granulométrique en laboratoire
Marque:  Endecotts™ 200SIW4.00
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11567464
  • 139.41€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-07-2025
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Certifications :ISO3310-1:2000, BS410-1:2000 ; DIN-ISO3310-1 ; NF ISO3310-1:2000
  • Chaque tamis est fourni avec un certificat d’étalonnage indiquant le nombre diamètres de fil et d’ouverture mesurés, la taille moyenne de l’ouverture et l’écart type séparément pour la direction de la chaîne et de la trame.Le type de tissage sera également indiqué.
Spécification
Spécification
4 mm
25 mm
200 mm
Stainless Steel
200 x 25 mm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales