Learn More
Carl Roth™ Wooden Shaft/Cotton Head Swab
Includes cotton tip. Carl Roth Rotilabo™ cotton buds are ideal for laboratory applications.
Spécification
Matériau de la poignée Wood
Matériau de la pointe Cotton
À utiliser avec (application) Hygiene, Cleaning or Laboratory Applications
Longueur (métrique) 150 mm
Quantité 100/boîte
Consulter d'autres spécifications
Description
Description
  • With cotton tip
  • Sterile (ETO-gas sterilized, individually wrapped) or unsterile
  • Ideal for hygiene, cleaning or laboratory applications
Spécification
Spécification
Wood
Hygiene, Cleaning or Laboratory Applications
100/boîte
Cotton
150 mm
Swab
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.