Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 15 mm de dia. ext. Tube RMN de précision à paroi épaisse
Pour optimiser le rapport signal sur bruit, les tubes RMN de précision présentent un minimum d’impuretés paramagnétiques susceptibles d’avoir un impact sur l’alignement. La tolérance sur diamètre intérieur et diamètre extérieur est d’à peine 0,0065 mm pour accueillir des inserts Wilmad
Marque:  Wilmad-LabGlass™ 66353-1575
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15328908
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Alertes:
Il est déconseillé d’utiliser des bouchons avec des échantillons dissous dans du chloroforme-d ou de l’acétone-d6.
Includes: Tube et bouchon jetable
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Fabriqué dans un établissement de pointe certifié ISO 9001:2008 aux États-Unis, qui utilise un procédé de retrait et de meulage de précision unique pour façonner la surface intérieure en optimisant le facteur de remplissage.
  • La surface interne résiste aux bases et acides forts à température ambiante
  • Utilisable en toute sécurité à des températures allant jusqu’à 230°C et à un palier de température de 120°C
  • Classe hydrolytique 1
  • En verre borosilicaté conforme aux exigences de la norme ASTM E438 relatives au verre de classe A, type 1 ; Inspection à 100 % avec plusieurs jauges traçables NIST et contrôles de l’absence de défauts au niveau de la surface optique
Spécification
Spécification
13 μm
178mm
10,990 ± 0,013 mm
Pour les expériences nécessitant une qualité d’alignement extrême (expériences et études impliquant des échantillons biologiques avec champ élevé / ultra-élevé, sans centrifugation, multidimensionnelles, multi-noyaux et polarisation nucléaire dynamique)
2,01mm
51 μm
15,065 ± 0,008mm
>300 MHz
7 in
515-7PPH-7-5