Learn More
Cole-Parmer™ Soupape de surpression large
Conçue pour une utilisation avec une tubulure Cole-Parmer. Ces vannes sont idéales pour une utilisation dans les applications liquides.
Marque:  Cole-Parmer™ 01350-66
Code produit. 11839642
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Les vannes avec connexions de 1/4 po ou 1/2 po sont dotées d’une membrane en Viton™ et supportent une pression d'entrée maximale de 210 psig
  • Toutes les autres vannes sont dotées d'un arbre en PTFE et résistent à une pression d'entrée maximale de 140 psig
  • La conception de l'arbre empêche l'arrêt d'urgence grâce à un système à trois joints qui évacue le liquide pour prévenir l'entretien
  • Toutes les vannes sont recommandées pour les applications liquides
Spécification
Spécification
Soupape de surpression large
NPT(F) 1/2 po
210 psig
Polypropylène
NPT(F) 1/2 po
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales