Learn More
3M™ Combinaisons de protection blanches à pellicule de PP / PE de catégorie III
Click to view available options
Dimensions:
XL
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Description
- Protection limitée contre les poussières et les faibles projections de certains produits chimiques liquides
- Matériau laminé microporeux
- Fermeture à glissière double curseur avec rabat de protection
- Les poignets, chevilles et capuches élastiqués assurent un meilleur ajustement et confort
- Protection contre les particules radioactives classe 1 (EN 1073-2:2002) sauf EN863 résistance à la perforation. Ne protège pas contre les radiations.
- Avec traitement antistatique (EN1149-5)
- Protection contre les particules radioactives classe 1 (EN 1073-2:2002) sauf EN863 résistance à la perforation. Ne protège pas contre les radiations.
Spécification
Spécification
Type de produit | Combinaison de protection |
Dimensions | XL |
Sexe | Unisexe |
Jetable | Single-use |
Type de taille | Élastique |
Type de manchette | Elastic |
Type de goulot | Capuche |
Hood Type | 2 parties |
Stérilité | Non stérile |
Type de protection | Catégorie III |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
3M™ Combinaisons de protection blanches à pellicule de PP / PE de catégorie III >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu