Learn More
3M™ Combinaisons de protection blanches à pellicule de PE de catégorie I
Click to view available options
Dimensions:
2X-Large
3X-Large
4X-Large
4X-Large/5X-Large
L
Large/X-Large
M
S
XL
Spécification
Spécification
Type de produit | Combinaison de protection |
Dimensions | 3X-Large |
Sexe | Unisexe |
Jetable | Single-use |
Type de taille | Élastique |
Type de manchette | Elastic |
Type de goulot | Capuche |
Hood Type | 2 parties |
Stérilité | Non stérile |
Type de protection | Catégorie I |
Afficher plus |