Learn More
Fisherbrand™ Bouchons en polypropylène blancs avec joints en PTFE
Economical alternative to Thermoset and Phenolic PTFE lined caps. Fisherbrand™ White Polypropylene PE Foam/PTFE Cap have a PTFE facing, backed by F217 liners.
Marque:  Fisherbrand™ 02912072
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11528192
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Polypropylene (PP) caps with F217 & PTFE liners are an economical alternative to Thermoset & Phenolic PTFE lined caps. They have a PTFE facing, backed by F217 liners. The F217 liners consist of 3 plys: a low density foam core tightly sandwiched between two layers of polyethylene (LDPE). PTFE/F217 liners are very resilient and have strong resistance to chemicals and moisture and help keep bottle or jar contents free of odor and taste interference.
  • Features F217 liners which consists of 3 plys: a low density foam core tightly sandwiched between two layers of polyethylene (LDPE)
  • PTFE/F217 liners are resilient and have strong resistance to chemicals and moisture and help keep bottle or jar contents free of odor and taste interference
Spécification
Spécification
White
Polypropylene
Packed in 5 bags of 100
Stérile
38-400
Round
Flacon
Screw Cap
Screw cap
500/Cs.
500/Cs.
PE Foam/PTFE
ISO 9001
PE Foam/PTFE-lined Cap
Polypropylène
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Fisherbrand™ Bouchons en polypropylène blancs avec joints en PTFE > 38-400; 500/CS