Learn More
DuPont™ Proshield™ 20 SFR
Code produit. 12201242 Tous les produits DuPont Produits
Click to view available options
Dimensions:
M
L
XL
XXL
XXXL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Fabriquée avec un tissu non tissé SMS en PE ignifuge non halogéné. La combinaison à capuche SFR DuPont™ ProShield™ 20 offre une protection limitée contre la propagation des flammes.
  • Combinaison à propagation de flamme limitée avec capuche à 3 pièces
  • Construction non tissée en polypropylène SMS à propagation de flamme limitée
  • Coutures externes cousues orange permettant l’identification et la différenciation visuelles
  • Élastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et à la taille
  • Fermeture éclair à rabat
  • Blanc avec coutures orange
  • Antistatique et sans halogène.
  • Certification de conformité à la réglementation (UE) 2016 / 425
  • Vêtements de protection chimique, catégorie III, type 5 et 6
  • Indice EN 14116 1 (propagation de flamme limitée), EN 1073-2 (protection contre la contamination radioactive)
  • Traitement antistatique (EN 1149-5) - sur les deux faces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Combinaison à capuche
Dimensions XL
Matériau SMS antistatique
Couleur Blanc
Type de taille Élastique
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Type de goulot Capuche
Hood Type 3 parties
Type de bouchon Fermeture à glissière avec rabat-tempête
Type de couture Piqué, Ruban adhésif
Type de protection Catégorie III, Type 5 et 6, EN 1073-2
Certifications/Conformité (UE) 2016/425, EN 14116 index 1, EN 1073-2, EN 1149-5
Description Rabat à fermeture éclair, poignet à tunnel et élastiques faciaux
Taille (métrique) de la poitrine 108 à 116 cm
À utiliser avec (application) Industries pétrochimiques et ferroviaires, soudage, gaz et applications métalliques