Learn More
3M™ Combinaisons de protection laminées SMS combinées, à panneau blanc et bleu
Click to view available options
Dimensions:
M
XL
2X-Large
Description
- Excellente barrière contre les particules solides et les éclaboussures de liquide (CE de Type 5/6)
- Le matériau laminé innovant souple et léger épouse parfaitement le corps pour assurer une grande liberté de mouvement et une sensation de confort
- Une capuche élastiquée à 3 pans pour une meilleure compatibilité avec d’autres EPI
- Poignets jersey, capuche, taille et chevilles élastiqués pour plus de confort et une plus grande liberté de mouvements
- Une capuche élastiquée à 3 pans pour une meilleure compatibilité avec d’autres EPI
- Poignets jersey, capuche, taille et chevilles élastiqués pour plus de confort et une plus grande liberté de mouvements
- Avec traitement antistatique (EN 1149-5)
- Faible relargage de fibres
Spécification
Spécification
Type de produit | Combinaison de protection |
Dimensions | XL |
Sexe | Unisexe |
Jetable | Single-use |
Type de taille | Élastique |
Type de goulot | Capuche |
Hood Type | 3 parties |
Stérilité | Non stérile |
Type de protection | Catégorie III |
Hauteur (métrique) | 179 to 187 cm |
Afficher plus |