Learn More
DWK Life Sciences Bouchons à vis en polypropylène blanc Wheaton™ pour bouteilles et flacons en verre
Avec surface transparente pour écrire
Marque: DWK Life Sciences 239275
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Disponibles avec différents revêtements (PTFE/silicone, polyéthylène expansé, poly/vinyle, polyéthylène expansé revêtu de PTFE)
- Avec un choix sans ou avec opercule
Bouchons avec revêtement en PTFE/silicone :
- Fournissent une résistance à la chaleur
- Remplis de verre
- Conviennent aux échantillons EPA
- Résistance aux produits chimiques
- Joint étanche
- Avec protection contre l’humidité
- Adaptés aux acides doux, alcalis, solvants, alcools, huiles et produits aqueux
- Résistance aux produits chimiques
- Fournissent des propriétés de compressibilité et d’étanchéité
- Adaptés aux produits chimiques de haute pureté, aux solvants et acides forts
Spécification
Blanc | |
144/boîte | |
ISO 9001 | |
Mousse de polyéthylène |
PP | |
18-400 | |
Bouteille ou flacon en verre |