Learn More
DWK Life Sciences Bouchons à vis en PP blancs Wheaton™ avec joint en silicone / PTFE pour flacons E-Z Ex-Traction™
Joint en silicone à revêtement en PTFE idéal pour le stockage et le confinement de solvants volatils, de composés sensibles ou de produits chimiques corrosifs
242.00€ - 1085.00€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Matériau | PP |
Certifications/Conformité | ISO 9001 |
Autoclavable | Autoclavable |
Joint de fermeture | PTFE / silicone |
Code produit | Marque | Finition de col | Nbre par carton | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Finition de col | Nbre par carton | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10008752
|
DWK Life Sciences
W240830 |
13-425 | 250/boîte | 250/boîte |
278.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 12-01-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
10262983
|
DWK Life Sciences
W240831 |
13-425 | 1000/boîte | 1000/boîte |
1005.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 22-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
10190343
|
DWK Life Sciences
W240832 |
15-425 | 250/boîte | 250/boîte |
305.00€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
10715183
|
DWK Life Sciences
W240833 |
15-425 | 1000/boîte | 1000/boîte |
1085.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 22-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
10506103
|
DWK Life Sciences
W240834 |
22-400 | 100/boîte | 100/boîte |
242.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
10212463
|
DWK Life Sciences
W240835 |
22-400 | 500/boîte | 500/boîte |
1040.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 12-01-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
10028082
|
DWK Life Sciences
W240836 |
24-400 | 100/boîte | 100/boîte |
242.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
10130493
|
DWK Life Sciences
W240837 |
24-400 | 500/boîte | 500/boîte |
1075.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 22-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
Description
- Autoclavables
Spécification
Blanc | |
ISO 9001 | |
PTFE / silicone |
PP | |
Autoclavable |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.