Learn More
DWK Life Sciences Flacons compte-gouttes Wheaton™ en PP - blanc
Bouchon à vis en PP adapté aux applications radiologiques
Marque:  DWK Life Sciences 242530
42.87 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 12458842
  • 151.00€ / 100 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 30-09-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Conditionnés en boîte de 100 ou 1000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Blanc
100/boîte
ISO 9001
Flacon compte-gouttes en plastique
PP
20-410
Bouchon en PP