Learn More
DWK Life Sciences Flacons compte-gouttes Wheaton™ en PP - rouge
Bouchon à vis en PP adapté aux applications radiologiques
34.20€ - 379.00€
Spécification
Couleur | Rouge |
---|---|
Matériau | PP |
Certifications/Conformité | ISO 9001 |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Finition de col | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Finition de col | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12446151
|
DWK Life Sciences
W242532-A |
Flacon compte-gouttes | 13-425 | 1 000/boîte. |
358.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 28-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
12446131
|
DWK Life Sciences
W242522-A |
Flacon compte-gouttes | 20-410 | 1 000/boîte. |
379.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 28-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12436111
|
DWK Life Sciences
W242512-A |
Flacon compte-gouttes | 15-415 | 1 000/boîte. |
365.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 28-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10052432
|
DWK Life Sciences
W242502-A |
Flacon compte-gouttes en plastique | 8-425 | 1000/boîte |
322.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 28-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10283673
|
DWK Life Sciences
242502 |
Flacon compte-gouttes en plastique | 8-425 | 100/boîte |
34.45€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10689293
|
DWK Life Sciences
242512 |
Flacon compte-gouttes en plastique | 15-415 | 100/boîte |
34.20€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11744189
|
DWK Life Sciences
242522 |
Flacon compte-gouttes en plastique | 20-410 | 100/boîte |
42.20€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-02-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10189102
|
DWK Life Sciences
242532 |
Flacon compte-gouttes en plastique | 13-425 | 100/boîte |
37.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
Description
- Conditionnés en boîte de 100 ou 1000
Specifications
Rouge | |
PP | |
ISO 9001 |