Learn More
DWK Life Sciences Flacons unidose en plastique Wheaton™
Alternative plus sûre au verre et moins coûteuse à expédier
Marque: DWK Life Sciences 226773
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Ouverture de 28,5 mm de dia. ext.
- S’utilise avec un bouchon de sécurité inviolable WHEATON
- Grande surface d’étiquetage pour faciliter l’identification des produits
Spécification
Ambré | |
Polyéthylène | |
30,0 mL |