Learn More
DWK Life Sciences Tubulure en silicone durci au peroxyde Wheaton™ pour usage général en laboratoire
L’ensemble se compose d’une section de 1,5 m (5 pi) de tubulure en silicone avec une épaisseur de paroi de 2,3 mm, un poids en verre borosilicaté et une buse d’administration en polypropylène.
Brand:  DWK Life Sciences 374313
203.39 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 View more versions of this product
Product Code. 10352392
  • 210.00€ / 1 pièce
Only null left
Expédition estimée: 15-10-2025
Description
  • Autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
23/100 po
Silicone
150 cm
2,3 mm
Stérile
Ensemble de tubulures
6 mm
5 pieds
0,09 in
Pompe péristaltique
Poids en verre borosilicaté à une extrémité et buse d’administration en PP sur l’autre extrémité