Learn More
DWK Life Sciences Bouchons Microlink Wheaton™
Les bouchons avec opercule sont idéaux pour stocker et contenir des solvants volatils, des composés sensibles et des produits chimiques corrosifs
Marque: DWK Life Sciences 240112
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les bouchons avec opercule sont idéaux pour stocker et contenir des solvants volatils, des composés sensibles et des produits chimiques corrosifs
- Le joint en PP / silicone / PTFE est soudé par ultrasons à chaque bouchon pour aider à éliminer toute toxicité possible
- Autoclavables
Spécification
Noir | |
50/boîte. | |
33-430 | |
Autoclavable | |
Flacon |
en PP | |
PP / silicone / PTFE | |
ISO 9001 | |
Bouchon Microlink |