Learn More
DWK Life Sciences Bouchon en butyle gris de lyophilisation Wheaton™
Marque: DWK Life Sciences W651450
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Classe A, USP type I, ASTM E438 | |
1,3cm | |
Duromètre 50 | |
Gris | |
Bouchon de lyophilisation à 2 pattes |
0,7cm | |
Lyophilisation | |
1,1cm | |
Caoutchouc butyl |