Learn More
DWK Life Sciences Pointe compte-gouttes allongée à distribution contrôlée à faible densité Wheaton™ (13 mm)
Pointe compte-gouttes allongée à distribution contrôlée de 13 mm en PEBD (polyéthylène basse densité)
37.60€ - 1120.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 9001 |
---|---|
Drop Size | 41 μl |
Type de produit | Embouts compte-gouttes |
À utiliser avec (équipement) | Flacon compte-gouttes en plastique |
Code produit | Marque | Couleur | Matériau | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Matériau | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12436041
|
DWK Life Sciences
W242414-A |
Bleu | PEBD | 1000/boîte |
1120.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 28-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10747133
|
DWK Life Sciences
242414 |
Bleu | PEBD | 100/boîte |
37.60€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12456041
|
DWK Life Sciences
W242415-A |
Gris | Polyéthylène | 1000/boîte |
337.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 28-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10277273
|
DWK Life Sciences
242415 |
Gris | Polyéthylène | 100/boîte |
128.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12476041
|
DWK Life Sciences
W242416-A |
Vert | PEBD | 1000/boîte |
337.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 28-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10119632
|
DWK Life Sciences
242416 |
Vert | PEBD | 100/boîte |
128.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12416041
|
DWK Life Sciences
W242413-A |
Orange | Polyéthylène | 1000/boîte |
337.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 28-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12418792
|
DWK Life Sciences
242413 |
Orange | Polyéthylène | 100/boîte |
128.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12476031
|
DWK Life Sciences
W242411-A |
Rose | Polyéthylène | 1000/boîte |
337.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 28-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12488782
|
DWK Life Sciences
242411 |
Rose | PEBD | 100/boîte |
128.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12496041
|
DWK Life Sciences
W242417-A |
Violet | Polyéthylène | 1000/boîte |
337.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 28-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12458792
|
DWK Life Sciences
242417 |
Violet | PEBD | 100/boîte |
54.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12496031
|
DWK Life Sciences
W242412-A |
Rouge | PEBD | 1000/boîte |
337.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 28-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10047752
|
DWK Life Sciences
242412 |
Rouge | PEBD | 100/boîte |
37.60€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12436051
|
DWK Life Sciences
W242420-A |
Blanc | Polyéthylène | 1000/boîte |
337.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 28-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12416051
|
DWK Life Sciences
W242418-A |
Jaune | PEBD | 1000/boîte |
337.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 28-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11521245
|
DWK Life Sciences
242418 |
Jaune | PEBD | 100/boîte |
128.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- La pointe compte-gouttes allongée à distribution contrôlée distribue une goutte à la fois
- Le volume moyen des gouttes est de 44 μl ±6 μl
Spécification
ISO 9001 | |
41 μl | |
Embouts compte-gouttes | |
Flacon compte-gouttes en plastique |