Learn More
DWK Life Sciences Pointe compte-gouttes allongée à distribution contrôlée à faible densité Wheaton™ (15 mm)
Pointe compte-gouttes allongée à distribution contrôlée de 15 mm en PEBD (polyéthylène basse densité)
Marque: DWK Life Sciences W242427-A
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La pointe compte-gouttes allongée à distribution contrôlée distribue une goutte à la fois
- Le volume moyen des gouttes est de 44 μl ±6 μl
- 1000/boîte
Spécification
Violet | |
1 000/boîte. | |
41 μl | |
Flacon compte-gouttes en plastique |
Polyéthylène | |
ISO 9001 | |
Embouts compte-gouttes |