Learn More
DWK Life Sciences Pointe compte-gouttes allongée à distribution contrôlée à faible densité Wheaton™ (15 mm)
Pointe compte-gouttes allongée à distribution contrôlée de 15 mm en PEBD (polyéthylène basse densité)
Marque:  DWK Life Sciences 242422
36.72 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10338393
  • 111.00€ / 100 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 13-10-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • La pointe compte-gouttes allongée à distribution contrôlée distribue une goutte à la fois
  • Le volume moyen des gouttes est de 44 μl ±6 μl
  • 100/boîte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Rouge
100/boîte
41 μl
Flacon compte-gouttes en plastique
PEBD
ISO 9001
Embouts compte-gouttes