Learn More
DWK Life Sciences Flacons en PP naturel à col large anti-fuites Wheaton™
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
Taille du bouchon:
28-410 mm
38-410 mm
43-410 mm
53-410 mm
Description
Parfaits pour le stockage et le conditionnement à court et long terme
.
- Bec verseur antigoutte pour un versement propre
- Le bouchon en PP fixé reste serré pendant longtemps
- Boîte pratique
Spécification
Spécification
Capacité | 8,45 oz., 250 ml |
Capacité (métrique) | 250 ml |
Capacité (impériale) | 8,45 oz. |
Couleur | Naturel |
Diamètre (impériale) | 2,4 in |
Comprend | Bouchon à double joint, bec verseur antigoutte |
Matériau | PP |
Conditionnement | Confort |
Certifications/Conformité | ISO 9001 |
Bouche | Large |
Afficher plus |