Learn More
DWK Life Sciences Flacons en PEBD naturel à col étroit anti-fuites Wheaton™
Avec fermeture à double joint et bouchon fixé
Marque: DWK Life Sciences 208924
77.46 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Parfaits pour le stockage et le conditionnement à court et long terme
- Bec verseur antigoutte pour un versement propre
- Le bouchon en PP fixé reste serré pendant longtemps
- Boîte pratique
Spécification
0,5 oz, 15 ml | |
0,5 oz. | |
0,98 in | |
PEBD | |
ISO 9001 | |
Rond | |
2,2 in | |
20-410 mm | |
Bouchon à vis |
15 ml | |
Naturel | |
Bouchon à double joint, bec verseur antigoutte | |
Confort | |
Étroit | |
56 mm | |
Polypropylène | |
25 mm |