Learn More
DWK Life Sciences Flacons en PEHD anti-fuites Wheaton™ avec bouchons
Solution d'emballage primaire idéale pour les dosages dans les kits de diagnostic, mais aussi à des fins chimiques et de stockage. Avec fermeture à double joint et bouchon fixé.
121.00€ - 636.00€
Spécification
Couleur | Ambré |
---|---|
Matériau | HDPE |
Certifications/Conformité | ISO 9001 |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Finition de col | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Finition de col | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10001482
|
DWK Life Sciences
209121 |
4 ml | 13-425 |
121.00€
72 pièces |
Expédition estimée: 17-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
10540083
|
DWK Life Sciences
209123 |
8 ml | 20-410 |
141.00€
72 pièces |
Expédition estimée: 26-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
10225022
|
DWK Life Sciences
209124 |
15 ml | 20-410 |
129.00€
72 pièces |
Expédition estimée: 22-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
10560273
|
DWK Life Sciences
209125 |
30 ml | 20-410 |
353.00€
72 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
10123012
|
DWK Life Sciences
209126 |
60 ml | 20-410 |
636.00€
72 pièces |
Expédition estimée: 26-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
10797554
|
DWK Life Sciences
209127 |
125 mL | 24-410 |
227.00€
72 pièces |
Expédition estimée: 26-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
10163102
|
DWK Life Sciences
209128 |
250 ml | 24-410 |
374.00€
72 pièces |
Expédition estimée: 26-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
10737754
|
DWK Life Sciences
209129 |
500 ml | 28-410 |
304.00€
48 pièces |
Expédition estimée: 26-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
10403142
|
DWK Life Sciences
209130 |
1000 ml | 38-430 |
256.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 26-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
Description
Avec fermeture à double joint et bouchon fixé
Parfaits pour le stockage et le conditionnement à court et long terme.
- Col étroit
- Bec verseur antigoutte pour un versement propre
- Le bouchon en PP fixé reste serré pendant longtemps
- Boîte pratique
Spécification
Ambré | |
ISO 9001 | |
Bouchon à vis |
HDPE | |
Polypropylène |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.