Learn More
DWK Life Sciences Cuves Wheaton™ avec bouchon à vis en PP
Code produit. 12477391 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Autoclavable:
Autoclavable (remarque : le bouchon n’est pas autoclavable)
Autoclavables
Non autoclavable
Couleur:
Naturel
Transparent
blanc
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Le récipient en polystyrène à col large permet de clarifier le verre et de garantir la sécurité du plastique
  • Bonne résistance aux produits chimiques inorganiques
  • Bouchon à vis en PP blanc pré-fixé avec revêtement en PE expansé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 16,9 oz., 500 ml
Capacité (métrique) 500 ml
Capacité (impériale) 16,9 oz.
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 3,3 in
Comprend Bouchon à vis
Matériau PS
Couleur de bouchon Blanc
Clarity transparent
Autoclavable Non autoclavable
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 99 mm
Type de produit Cuve
Hauteur (impériale) 3,8 in
Joint de fermeture Mousse de polyéthylène
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 89-400 mm
Diamètre (métrique) 85 mm
Type de bouchon Bouchon à vis