Learn More
DWK Life Sciences Flacons gradués Valumetric™ Wheaton™ : Avec bouchon en PP blanc avec PE expansé revêtu de PTFE
Pour le stockage et les échantillons de solides, de matériaux en poudre sèche et de liquides
Marque:  DWK Life Sciences W216973
76.80 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24366" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10552383
  • 87.25€ / 24 pièces
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Pour le stockage et les échantillons de solides, de matériaux en poudre sèche et de liquides
  • Parfaits comme flacons d’échantillons
  • Utiles pour les poudres sèches, les échantillons de sols et le stockage des échantillons
  • Fabriqués à partir de verre Wheaton 800 conforme aux exigences de la norme USP de type III
  • Gradués en ml et en oz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
4 oz., 125 ml
4 oz
2 in
Blanc
Oui
Oui
Rond
Flacon avec bouchon
PTFE / PE
48-400 mm
Bouchon à vis
125 ml
Transparent
Verre
USP type III
Autoclavable
Large
104 mm
4 in
Polypropylène
51 mm
Oui