Learn More
DWK Life Sciences Flacons gradués Valumetric™ Wheaton™ : bouchon phénolique noir avec joint en caoutchouc
Pour le stockage et les échantillons de solides, de matériaux en poudre sèche et de liquides
Marque:  DWK Life Sciences W216981
76.80 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24366" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10204882
  • 87.25€ / 24 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 25-09-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Parfaits comme flacons d’échantillons
  • Utiles pour les poudres sèches, les échantillons de sols et le stockage des échantillons
  • Fabriqués à partir de verre Wheaton 800 conforme aux exigences de la norme USP type III
  • Gradués en ml et en oz.
Bouchon phénolique noir autoclavable avec joint en caoutchouc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
8 oz., 250 ml
8 oz
2,4 in
Noir
5 po
Phénolique
62 mm
250 ml
Transparent
Verre
129 mm
Caoutchouc
58-400 mm
Bouchon à vis