Learn More
DWK Life Sciences Flacons à bouchon en verre arrondi et à col étroit transparents Wheaton™
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 mL
500 mL
Taille du bouchon:
19/26 mm
24/29 mm
Description
- Flacon et bouchon en verre borosilicaté transparent
- Le bouchon en verre arrondi en forme d’octogone s’adapte parfaitement, pour éviter toute contamination
- Col étroit, idéal pour les liquides
- Autoclavables
Spécification
Spécification
Capacité | 16 oz, 500 ml |
Capacité (métrique) | 500 mL |
Capacité (impériale) | 16 oz. |
Couleur | Transparent |
Diamètre (impériale) | 6,8 in |
Matériau | Verre borosilicaté |
Hauteur (métrique) | 88 mm |
Hauteur (impériale) | 3,4 in |
Matériau du bouchon | Verre |
Taille du bouchon | 24/29 mm |
Afficher plus |